2-Chlorpyrimidin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
185840100
185840500
185842500
ACRO185840100EA
37.6
EUR
ACRO185840100
ACRO185840500
ACRO185842500
2-Chlorpyrimidin 98+%
2-Chloropyrimidine
Formel:
C₄H₃ClN₂ Siedepunkt: 75…76 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 62…66 °C Flammpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006060 CAS-Nummer: 1722-12-9 EINECS: 217-020-2 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light orange Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 62 to 66 °C |
GC | ≥98.0 % |