2-Chlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
MQ100
193291-10G
193291-50G
SIAL193291-10GEA
58.7
EUR
SIAL193291-10G
SIAL193291-50G
2-Chlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Chloropyrimidine
Formel:
C₄H₃ClN₂ Molecular Weight: 114.53 g/mol Siedepunkt: 199 Schmelzpunkt: 65…66 °C |
MDL:
MFCD00006060 CAS-Nummer: 1722-12-9 EINECS: 217-020-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |