2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
658340-10G 658340-1G 658340-50G
SIAL658340-10GEA 328 EUR
SIAL658340-10G SIAL658340-1G SIAL658340-50G
2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
Molecular Weight: 193,98 g/mol
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29,3 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00127867
CAS-Nummer: 49845-33-2