2,4-Difluorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
661082-100MG 661082-500MG
SIAL661082-100MGEA 49.7 EUR
SIAL661082-100MG SIAL661082-500MG
2,4-Difluorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluoropyrimidine
Formel: C₄H₂F₂N₂
Molecular Weight: 116,07 g/mol
MDL: MFCD04972830
CAS-Nummer: 2802-61-1
UN: 2924
ADR: 3,III