2-Aminopyrimidin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Pyrimidin-2-ylamin

104580050 104581000 104585000
ACRO104580050EA 22.4 EUR
ACRO104580050 ACRO104581000 ACRO104585000
2-Aminopyrimidin 98%
2-Aminopyrimidin
Formel: C₄H₅N₃
Molecular Weight: 95.1 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (186mbar)
Schmelzpunkt: 124…127 °C
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006089
CAS-Nummer: 109-12-6
EINECS: 203-648-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
BSC Certification Passes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR