2-Aminopyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrimidin-2-ylamin
B24594.22 B24594.36
B24594.22EA 40.1 EUR
B24594.22 B24594.36
2-Aminopyrimidin 98%
2-Aminopyrimidin
Purity: 98% CAS No.: 109-12-6 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 123-127° Boiling Point: 159°/186mm MDL No.: MFCD00006089
Formel: C₄H₅N₃
Molecular Weight: 95.1 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (186 mmHg)
Schmelzpunkt: 123…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006089
CAS-Nummer: 109-12-6
EINECS: 203-648-4