4-Aminopyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
345070010 345070050
ACRO345070010EA 130 EUR
ACRO345070010 ACRO345070050
4-Aminopyrimidin 98%
4-Aminopyrimidin
Formel: C₄H₅N₃
Molecular Weight: 95,1 g/mol
Schmelzpunkt: 151…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006112
CAS-Nummer: 591-54-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥97.5 %