4-Aminopyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27367.MD H27367.06 H27367.03
H27367.MDEA 60.7 EUR
H27367.MD H27367.06 H27367.03
4-Aminopyrimidin 98%
4-Aminopyrimidin
Purity: 98% CAS No.: 591-54-8 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 147-152° MDL No.: MFCD00006112
Formel: C₄H₅N₃
Schmelzpunkt: 147…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006112
CAS-Nummer: 591-54-8