2,4-Diaminopyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrimidin-2,4-diyltriamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
468231-1G
468231-5G
SIAL468231-1GEA
76.4
EUR
SIAL468231-1G
SIAL468231-5G
2,4-Diaminopyrimidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminopyrimidin
Formel:
C₄H₆N₄ Molecular Weight: 110,12 g/mol |
MDL:
MFCD00038023 CAS-Nummer: 156-81-0 EINECS: 205-862-3 |