2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
112241000 112240250
ACRO112241000EA 66.2 EUR
ACRO112241000 ACRO112240250
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₆N₄O
Molecular Weight: 126.12 g/mol
Schmelzpunkt: 270…290 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006098
CAS-Nummer: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 %