Dihydropyrimidin-2,4,5(3H)-trion ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Isobarbitursäure, Isobarbituric acid, 2,4,5-Trihydroxypyrimidine
B23320.03 B23320.06
B23320.03EA 60.5 EUR
B23320.03 B23320.06
Dihydropyrimidin-2,4,5(3H)-trion ≥98%
Dihydropyrimidin-2,4,5(3H)-trion
Purity: 98% CAS No.: 496-76-4 Molecular Formula: C4H4N2O3 Formula Weight: 128.09 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127205
Formel: C₄H₄N₂O₃
Molecular Weight: 128,09 g/mol
Siedepunkt: 410 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 330…340 °C
MDL: MFCD00082987
CAS-Nummer: 496-76-4
EINECS: 207-829-9