Pyrimidin 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15534.03
A15534.06
A15534.14
A15534.03EA
32.9
EUR
A15534.03
A15534.06
A15534.14
Pyrimidin 99
Pyrimidine
Purity: 99%
CAS No.: 289-95-2
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.5040
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 123-124°
Beilstein Reference: 103894
Merck Reference: 14,7987
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006059
Formel:
C₄H₄N₂ Molecular Weight: 80.09 g/mol Siedepunkt: 123…124 °C Schmelzpunkt: 20…22 °C Dichte: 1.016 Flammpunkt: 31 °C (87 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006059 CAS-Nummer: 289-95-2 EINECS: 206-026-0 UN: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 12,08170 |