Pyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ100
131695-1G 131695-25G 131695-5G
SIAL131695-1GEA 47.6 EUR
SIAL131695-1G SIAL131695-25G SIAL131695-5G
Pyrimidin, Sigma-Aldrich®
Pyrimidine
Formel: C₄H₄N₂
Molecular Weight: 80.09 g/mol
Siedepunkt: 123
Schmelzpunkt: 21
Dichte: 1.529 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006059
CAS-Nummer: 289-95-2
EINECS: 206-026-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08170