2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D66182-1G D66182-5G
SIALD66182-1GEA 29.8 EUR
SIALD66182-1G SIALD66182-5G
2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,01 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00023197
CAS-Nummer: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II