2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10363.14
A10363.22
A10363.14EA
98.8
EUR
A10363.14
A10363.22
2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin ≥98%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 5424-21-5
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Flash Point:
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 163.01 g/mol Siedepunkt: 219 °C Schmelzpunkt: 44…47 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006064 CAS-Nummer: 5424-21-5 EINECS: 226-563-4 UN: 1759 ADR: 8 II |