2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144185-100G 144185-25G
SIAL144185-100GEA 115 EUR
SIAL144185-100G SIAL144185-25G
2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163.01 g/mol
Siedepunkt: 219
Schmelzpunkt: 47
MDL: MFCD00006064
CAS-Nummer: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 3263
ADR: 8 II