4-Methylpyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13170.06 A13170.14
A13170.06EA 65.7 EUR
A13170.06 A13170.14
4-Methylpyrimidin ≥98%
4-Methylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 3438-46-8 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 141-142° Beilstein Reference: 105781 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006115
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 141…142 °C
Schmelzpunkt: 32 °C
Dichte: 1,030
Flammpunkt: 40 °C (104 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006115
CAS-Nummer: 3438-46-8
EINECS: 222-344-2
UN: 1993
ADR: 3,III