Pyrrol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1H-Pyrrol
A12616.30 A12616.18 A12616.0B
A12616.30EA 137 EUR
A12616.30 A12616.18 A12616.0B
Pyrrol ≥98%
Pyrrol
Purity: 98+% CAS No.: 109-97-7 Molecular Formula: C4H5N Formula Weight: 67.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.5090 Odour: Mild Boiling Point: 131° Beilstein Reference: 1159 Merck Reference: 14,8014 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00005216
Formel: C₄H₅N
Molecular Weight: 67,09 g/mol
Siedepunkt: 131 °C
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 0,967
Flammpunkt: 38 °C (100 °F)
MDL: MFCD00005216
CAS-Nummer: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,8014