2-Acetylpyrrol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-on, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)-1-ethanon, 2-Acetyl-1H-pyrrol
252490050
252490250
ACRO252490050EA
39.5
EUR
ACRO252490050
ACRO252490250
2-Acetylpyrrol 99%
2-Acetylpyrrol
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol Siedepunkt: 220 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 88…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005220 CAS-Nummer: 1072-83-9 EINECS: 214-016-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 91 °C |
GC | ≥98.5 % |