2-Acetylpyrrol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-on, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)-1-ethanon, 2-Acetyl-1H-pyrrol
A14593.06
A14593.14
A14593.06EA
43.4
EUR
A14593.06
A14593.14
2-Acetylpyrrol ≥98%
2-Acetylpyrrol
Purity: 98%
CAS No.: 1072-83-9
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 88-92°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1882
MDL No.: MFCD00005220
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol Siedepunkt: 220 °C Schmelzpunkt: 88…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005220 CAS-Nummer: 1072-83-9 EINECS: 214-016-2 |