2-Acetylpyrrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-on, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)-1-ethanon, 2-Acetyl-1H-pyrrol
002744-5G 002744-25G
FLUO002744-5GEA 36.9 EUR
FLUO002744-5G FLUO002744-25G
2-Acetylpyrrol
2-Acetylpyrrol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63…65 °C
MDL: MFCD00005220
CAS-Nummer: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2