2-Acetylpyrrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-on, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)-1-ethanon, 2-Acetyl-1H-pyrrol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W320218-100G-K W320218-1KG-K W320218-5KG-K
SIALW320218-100G-KEA 330 EUR
SIALW320218-100G-K SIALW320218-1KG-K SIALW320218-5KG-K
2-Acetylpyrrol, Sigma-Aldrich®
2-Acetylpyrrol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63…65 °C
MDL: MFCD00005220
CAS-Nummer: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2