1-Methylpyrrol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Methylpyrrol
127601000 127605000
127601000.EA 62.8 EUR
127601000. 127605000.
1-Methylpyrrol 99+%
1-Methylpyrrol
Formel: C₅H₇N
Molecular Weight: 81.12 g/mol
Siedepunkt: 112
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0.91 g/cm³
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005345
CAS-Nummer: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
UN: 1992
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %