1-Methylpyrrol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Methylpyrrol
B21451.AE B21451.AP
B21451.AEEA 70.3 EUR
B21451.AE B21451.AP
1-Methylpyrrol ≥99%
1-Methylpyrrol
Purity: 99% CAS No.: 96-54-8 Molecular Formula: C5H7N Formula Weight: 81.12 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: -57° Boiling Point: 112-113° Beilstein Reference: 104181 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005345
Formel: C₅H₇N
Molecular Weight: 81.12 g/mol
Siedepunkt: 112…113 °C
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0.912
Flammpunkt: 15 °C (59 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005345
CAS-Nummer: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
ADR: 3 II