1-Methylpyrrol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methylpyrrol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20832.0100
8.20832.0500
8.20832.0100EA
51.2
EUR
8.20832.0100
8.20832.0500
1-Methylpyrrol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Methylpyrrol
Formel:
C₅H₇N Molecular Weight: 81.12 g/mol Siedepunkt: 112 Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005345 CAS-Nummer: 96-54-8 EINECS: 202-513-7 UN: 1993 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 13 g/l (20 °C) |
Melting Point | -57 °C |
Molar Mass | 81.12 g/mol |
Boiling Point | 111 - 113 °C |
Flash Point | 16 °C |
Refractive Index | 1.4875 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 8.5 %(V) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10.4 (10 g/l, H2O, 10 °C) |
Ignition Point | 400 °C |