2-Acetyl-1-methylpyrrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol
002488-5G 002488-25G 002488-25ML 002488-5ML
FLUO002488-5GEA 31.1 EUR
FLUO002488-5G FLUO002488-25G FLUO002488-25ML FLUO002488-5ML
2-Acetyl-1-methylpyrrol
2-Acetyl-1-methylpyrrol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.15 g/mol
Siedepunkt: 200
Dichte: 1.0445 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003089
CAS-Nummer: 932-16-1
EINECS: 213-247-6