2-Acetyl-1-methylpyrrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
160865-10G 160865-1G
SIAL160865-10GEA 32.3 EUR
SIAL160865-10G SIAL160865-1G
2-Acetyl-1-methylpyrrol, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-1-methylpyrrol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,15 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0445 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003089
CAS-Nummer: 932-16-1
EINECS: 213-247-6