2-Acetyl-1-methylpyrrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W318418-100G-K W318418-1KG-K W318418-25G-K
SIALW318418-100G-KEA 377 EUR
SIALW318418-100G-K SIALW318418-1KG-K SIALW318418-25G-K
2-Acetyl-1-methylpyrrol, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-1-methylpyrrol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,15 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0445 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003089
CAS-Nummer: 932-16-1
EINECS: 213-247-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR