1,1,3,3-Tetramethyldisilazan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: Bis(dimethylsilyl)amin, TMDS, N-(Dimethylsilyl)-1,1-dimethylsilylamin

SILS16100.10 SILS16100.25 SILS16100.100
SILNSILS16100.10EA 0 EUR
SILNSILS16100.10 SILNSILS16100.25 SILNSILS16100.100
1,1,3,3-Tetramethyldisilazan
1,1,3,3-Tetramethyldisilazan
Formel: C₄H₁₅NSi₂
Molecular Weight: 133.34 g/mol
Siedepunkt: 99…100 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.766 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025626
CAS-Nummer: 15933-59-2
EINECS: 240-072-2
UN: 2924
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR