Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li
338140100
338140500
338142500
ACRO338140100EA
33.6
EUR
ACRO338140100
ACRO338140500
ACRO338142500
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 95%
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Formel:
C₆H₁₈LiNSi₂ Molecular Weight: 167,33 g/mol Siedepunkt: 114…116 °C Schmelzpunkt: 105 - 107 °C Dichte: 0,891 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008261 CAS-Nummer: 4039-32-1 EINECS: 223-725-6 UN: 2925 ADR: 4.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥94 % |