Natriumbis(trimethylsilyl)amid

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: Natriumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Natriumsalz, N-Natriohexamethyldisilazan, HMDS-Na

SILS15000.10 SILS15000.25
SILNSILS15000.10EA 0 EUR
SILNSILS15000.10 SILNSILS15000.25
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈NNaSi₂
Molecular Weight: 183,38 g/mol
Dichte: 1,065 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009835
CAS-Nummer: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 3096
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR