HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bis(trimethylsilyl)amin
ACRO120585000EA
121
EUR
ACRO120585000
ACRO120581000
ACRO120580100
ACRO120580025
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Molecular Weight: 161,39 g/mol Siedepunkt: 125 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 0,76 g/cm³ Flammpunkt: 20 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008259 CAS-Nummer: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 UN: 3286 ADR: 3,II REACH: 01-2119438176-38 Merck Index: 13,04708 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤30 APHA |