HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(trimethylsilyl)amin
8.04324.0050
8.04324.0250
8.04324.1000
8.04324.0050EA
25.3
EUR
8.04324.0050
8.04324.0250
8.04324.1000
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Molecular Weight: 161,39 g/mol |
MDL:
MFCD00008259 CAS-Nummer: 999-97-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) decomposes |
Melting Point | -82 °C |
Molar Mass | 161.39 g/mol |
Boiling Point | 126 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 20 hPa (20 °C) |
Flash Point | 15 °C |
Explosion Limit | 0.8 - 25.9 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 325 °C |
Viscosity Kinematic | 0.9 mm2/s (25 °C) |