HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bis(trimethylsilyl)amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
440191-100ML 440191-1L
SIAL440191-100MLEA 74.5 EUR
SIAL440191-100ML SIAL440191-1L
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan), Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –82 °C
Dichte: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 2924
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM