1,3-Dioctadecyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS07662.10
SILS07662.25
SILS07662.100
SILNSILS07662.10EA
0
EUR
SILNSILS07662.10
SILNSILS07662.25
SILNSILS07662.100
1,3-Dioctadecyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
1,3-Dioctadecyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
Formel:
C₄₀H₈₇NSi₂ |
CAS-Nummer:
82356-82-9 |