1,3-Dioctyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS07700.10
SILS07700.25
SILS07700.100
SILNSILS07700.10EA
0
EUR
SILNSILS07700.10
SILNSILS07700.25
SILNSILS07700.100
1,3-Dioctyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
1,3-Dioctyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
Formel:
C₂₀H₄₇NSi₂ |
CAS-Nummer:
69519-51-3 |