1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B23697.14 B23697.22 B23697.36
B23697.14EA 42.5 EUR
B23697.14 B23697.22 B23697.36
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan ≥97%
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
Purity: 97% CAS No.: 3277-26-7 Molecular Formula: C4H14OSi2 Formula Weight: 134.33 Flash Point: -26°(-15°F) Refractive Index: 1.3700 Odour: Characteristic Melting Point: -78° Boiling Point: 70-71° Beilstein Reference: 1733364 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008256
Formel: C₄H₁₄OSi₂
Molecular Weight: 134,33 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0,760
Flammpunkt: –26 °C (–15 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008256
CAS-Nummer: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
ADR: 3,II