1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS16125.25 SILS16125.100
SILNSILS16125.25EA 0 EUR
SILNSILS16125.25 SILNSILS16125.100
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
Formel: C₄H₁₄OSi₂
Molecular Weight: 134.33 g/mol
Siedepunkt: 71
Dichte: 0.7555 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008256
CAS-Nummer: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4