Pentamethyldisiloxan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
1,1,1,3,3-Pentamethyldisiloxane
SILS12900.5
SILS12900.25
SILS12900.100
SILNSILS12900.5EA
0
EUR
SILNSILS12900.5
SILNSILS12900.25
SILNSILS12900.100
Pentamethyldisiloxan
Pentamethyldisiloxane
Formel:
C₅H₁₆OSi₂ Molecular Weight: 148.35 g/mol Siedepunkt: 82 Dichte: 0.7588 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00053658 CAS-Nummer: 1438-82-0 EINECS: 215-873-5 |