1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1H,5H-Hexamethyltrisiloxane
L16520.14 L16520.22
L16520.14EA 71.7 EUR
L16520.14 L16520.22
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan ≥97%
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan
Purity: 97% CAS No.: 1189-93-1 Molecular Formula: C6H20O2Si3 Formula Weight: 208.48 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.3810 Melting Point: -67° Boiling Point: 128° Beilstein Reference: 1746341 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039788
Formel: C₆H₂₀O₂Si₃
Molecular Weight: 208.48 g/mol
Siedepunkt: 128 °C
Schmelzpunkt: –67 °C
Dichte: 0.822
Flammpunkt: 20 °C (68 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039788
CAS-Nummer: 1189-93-1
EINECS: 214-716-8
ADR: 3 II