1,1,1,3,3,5,5-Heptamethyltrisiloxan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS09275.10
SILS09275.25
SILS09275.100
SILNSILS09275.10EA
0
EUR
SILNSILS09275.10
SILNSILS09275.25
SILNSILS09275.100
1,1,1,3,3,5,5-Heptamethyltrisiloxan
1,1,1,3,3,5,5-Heptamethyltrisiloxan
Formel:
C₇H₂₂O₂Si₃ Molecular Weight: 222.51 g/mol |
MDL:
MFCD00054788 CAS-Nummer: 2895-07-0 EINECS: 220-774-5 |