1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3H-Heptamethyltrisiloxan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
370886-50ML 370886-250ML
SIAL370886-50MLEA 141 EUR
SIAL370886-50ML SIAL370886-250ML
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxan, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxan
Formel: C₇H₂₂O₂Si₃
Molecular Weight: 222,51 g/mol
MDL: MFCD00048000
CAS-Nummer: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1