1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxan 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
3H,5H-Octamethyltetrasiloxane
L16956.06
L16956.14
L16956.06EA
45.9
EUR
L16956.06
L16956.14
1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxan 96%
1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxan
Purity: 96%
CAS No.: 16066-09-4
Molecular Formula: C8H26O3Si4
Formula Weight: 282.64
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.3860
Boiling Point: 169°
MDL No.: MFCD00053664
Formel:
C₈H₂₆O₃Si₄ Molecular Weight: 282.63 g/mol Siedepunkt: 169 °C Dichte: 0.863 Flammpunkt: 78 °C (172 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053664 CAS-Nummer: 16066-09-4 EINECS: 240-209-6 |