1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
3H,5H-Octamethyltetrasiloxane
SILS12425.5
SILS12425.25
SILNSILS12425.5EA
0
EUR
SILNSILS12425.5
SILNSILS12425.25
1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxan
1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxan
Formel:
C₈H₂₆O₃Si₄ Molecular Weight: 282.63 g/mol |
MDL:
MFCD00053664 CAS-Nummer: 16066-09-4 EINECS: 240-209-6 |