1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS12450.10
SILS12450.25
SILS12450.100
SILNSILS12450.10EA
0
EUR
SILNSILS12450.10
SILNSILS12450.25
SILNSILS12450.100
1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxan
1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxan
Formel:
C₈H₂₆O₃Si₄ Molecular Weight: 282.63 g/mol |
MDL:
MFCD00039789 CAS-Nummer: 1000-05-1 EINECS: 213-669-0 |