Octamethyltrisiloxan ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dimethylbis(trimethylsilyloxy)silane, Poly(dimethylsiloxane), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
235709-100ML 235709-5ML
SIAL235709-100MLEA 246 EUR
SIAL235709-100ML SIAL235709-5ML
Octamethyltrisiloxan ≥98%, Sigma-Aldrich®
Octamethyltrisiloxan
Formel: [(CH₃)₃SiO]₂Si(CH₃)₂
Molecular Weight: 236.53 g/mol
Siedepunkt: 153
Schmelzpunkt: –82 °C
Dichte: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 29 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD00008264
CAS-Nummer: 107-51-7
EINECS: 203-497-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fba031046b7091a87c7b3f3b170c026c07722977&vid=850e79089a70db712f48c959a31f0c51041e5bfe&prid=web&clid=SAPDAM