Hexamethylentetramin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methenamin, Urotropin, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 1,3,5,7-Tetraazaadamantan, Formin, Hexamin
120610010
120610025
120610100
ACRO120610010EA
48.2
EUR
ACRO120610010
ACRO120610025
ACRO120610100
Hexamethylentetramin 99%
Hexamethylentetramin
Formel:
C₆H₁₂N₄ Molecular Weight: 140.19 g/mol Schmelzpunkt: 260 °C (Subl.) Dichte: 1.33 g/cm³ Flammpunkt: 250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006895 CAS-Nummer: 100-97-0 EINECS: 202-905-8 UN: 1328 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05994 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Ash | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Particle size | ≥70 % (> 32 µm) |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
pH | 5 to 7 |