Hexamethylentetramin 98.5% contains an anticaking agent
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methenamin, Urotropin, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 1,3,5,7-Tetraazaadamantan, Formin, Hexamin
232890010
232890025
ACRO232890010EA
41.4
EUR
ACRO232890010
ACRO232890025
Hexamethylentetramin 98.5% contains an anticaking agent
Hexamethylentetramin
Formel:
C₆H₁₂N₄ Molecular Weight: 140.19 g/mol Schmelzpunkt: 260 °C (Subl.) Dichte: 1.33 g/cm³ Flammpunkt: 250 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006895 CAS-Nummer: 100-97-0 EINECS: 202-905-8 UN: 1328 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05994 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Ash | 0.5 % to 3.0 % (anticaking agent) |
Titration excess HCl | ≥98.0 % |