Hexamethylentetramin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methenamin, Urotropin, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 1,3,5,7-Tetraazaadamantan, Formin, Hexamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
33233-100G-R
33233-1KG-R
33233-500G-R
SIAL33233-100G-REA
42.8
EUR
SIAL33233-100G-R
SIAL33233-1KG-R
SIAL33233-500G-R
Hexamethylentetramin, Sigma-Aldrich®
Hexamethylentetramin
Formel:
C₆H₁₂N₄ Molecular Weight: 140.19 g/mol Schmelzpunkt: 280 Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 250 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006895 CAS-Nummer: 100-97-0 EINECS: 202-905-8 UN: 1328 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05994 |