Hexamethylentetramin, GR zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Methenamin, Urotropin, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 1,3,5,7-Tetraazaadamantan, Formin, Hexamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04343.0500 1.04343.0100
1.04343.0500EA 107 EUR
1.04343.0500 1.04343.0100
Hexamethylentetramin, GR zur Analyse, Supelco®
Hexamethylentetramin
Formel: C₆H₁₂N₄
Molecular Weight: 140.19 g/mol
Schmelzpunkt: 280
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 250
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006895
CAS-Nummer: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (perchloric acid titration) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance colorless or white to almost white crystalline powder
pH (100 g/l, water) 7.0 - 10.0
Chloride (Cl) ≤ 20 ppm
Sulphate (SO₄) ≤ 50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
NH₄ (Ammonium) ≤ 100 ppm
Sulfated ash (800 °C) ≤ 0.05 %
Hazard Class Description Flammable solid